Läs mer
R&D Systems™ Mouse Methylcellulose Base Media
Produktkod. 18401670
Change view
Kvantitet:
90 ml
Produktkod. Kvantitet
18401670 90 ml
1 options
Produktkod. 18401670 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer HSC006
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
For the support of mouse hematopoietic stem cell growth and differentiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Methylcellulose Base Media
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 90 ml
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.