Läs mer
R&D Systems™ Mouse mGluR7 (NP_796302.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18704789
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18704789 10 μg
1 options
Produktkod. 18704789 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8619.08 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 977.18 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen mGluR7
Tillträdesnummer NP_796302.2
Gen-ID (Entrez) 2917
Gene Alias FLJ40498, glutamate receptor, metabotropic 7, GPRC1G, GRM7, metabotropic glutamate receptor 7, mGlu7, mGluR7, MGLUR7GPRC1GGLUR7
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg