Läs mer
R&D Systems™ Mouse MMP-1a (NP_114395) VersaClone cDNA
Produktkod. 18746418
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18746418 10 μg
1 options
Produktkod. 18746418 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2796
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Specifikationer
Gen MMP-1
Tillträdesnummer NP_114395
Gen-ID (Entrez) 4312
Gene Alias CLGmatrix metalloprotease 1, CLGN, EC 3.4.24, EC 3.4.24.7, Fibroblast collagenase, interstitial collagenase, matrix metallopeptidase 1 (interstitial collagenase), matrix metalloproteinase 1 (interstitial collagenase), Matrix metalloproteinase-1, MMP1, MMP-1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg