Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Produktkod. 18617391 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18617391 5 Slides
1 options
Produktkod. 18617391 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP278098
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
Art Mouse
För användning med (applikation) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, In-situ Hybridization