Läs mer
R&D Systems™ Mouse Netrin-4 (AAF91404.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18774397
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18774397 10 μg
1 options
Produktkod. 18774397 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7770.00 SEK
    7348.95 SEK / 10µg
    Save 421.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Netrin-4
Tillträdesnummer AAF91404.1
Gen-ID (Entrez) 59277
Gene Alias beta-netrin, hepar-derived netrin-like protein, netrin 4, Netrin4, NTN4, PRO3091
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg