Läs mer
R&D Systems™ Mouse NPRA/NPR1 (NP_032753) VersaClone cDNA
Product Code. 18764789
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 μg
Product Code. Kvantitet
18764789 10 μg
1 options
Product Code. 18764789 Supplier R&D Systems™ Supplier No. RDC2862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8080.00 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 438.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Specifications
Tillträdesnummer NP_032753
Gen-ID (Entrez) 4881
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg