Läs mer
Invitrogen™ Mus Olfactomedin-1 ELISA Utrustning
Produktkod. 17145659
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17145659
Brand: Invitrogen™ EM58RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus Olfactomedin-1 kvantifierar mus Olfactomedin-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant mus Olfactomedin-1.
Olfactomedin-familjen omfattar en mångfaldig grupp av utsöndrade glykoproteiner, som inkluderar OLFM1 (Noelin-1), OLFM2 (Noelin-2), OLFM3 (Noelin-3), OLFM4 (Noelin-4), tiarin, pancortin, gliomedin och mycocilin. Dessa proteiner är inblandade i utvecklingen av nervsystemet. Specifikt observeras OLFM1- och OLFM2-uttryck i neuralplattan och neurala krönet, såväl som i kranialganglierna hos mus vid E8-10, och senare i hjärnvävnad och i zonen för polariserande aktivitet i extremiteten. Överuttryck av OLFM1 orsakar ett överskott av neural crest emigration och förlängd neural crest produktion. OLFM2 deltar i regleringen av utvecklingen av det främre nervsystemet. En Arg144Gln-mutation i OLFM2 har varit inblandad som en möjlig orsak till öppenvinkelglaukom (OAG).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer 1B426B; AMY; AW742568; D2Sut1e; neuroblastomprotein; neuronalt olfaktomedin-relaterat ER-lokaliserat protein; Noe1; Noel; NOEL1; noelin; Noelin 1; Noelin 2; NOELIN1; OlfA; olfactomedin 1; olfaktomedin-relaterat ER-lokaliserat protein; olfaktomedin-1; OLFM1; pankortin; pankortin 1; Pancortin 1-4; Pancortin3
Analysintervall 0,084 till 20 ng/ml
Analyskänslighet 0.084 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 56177
Gensymbol OLFM1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål OLFM1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter