Läs mer
Invitrogen™ Mus Olfactomedin-1 ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mus Olfactomedin-1 kvantifierar mus Olfactomedin-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant mus Olfactomedin-1.
Olfactomedin-familjen omfattar en mångfaldig grupp av utsöndrade glykoproteiner, som inkluderar OLFM1 (Noelin-1), OLFM2 (Noelin-2), OLFM3 (Noelin-3), OLFM4 (Noelin-4), tiarin, pancortin, gliomedin och mycocilin. Dessa proteiner är inblandade i utvecklingen av nervsystemet. Specifikt observeras OLFM1- och OLFM2-uttryck i neuralplattan och neurala krönet, såväl som i kranialganglierna hos mus vid E8-10, och senare i hjärnvävnad och i zonen för polariserande aktivitet i extremiteten. Överuttryck av OLFM1 orsakar ett överskott av neural crest emigration och förlängd neural crest produktion. OLFM2 deltar i regleringen av utvecklingen av det främre nervsystemet. En Arg144Gln-mutation i OLFM2 har varit inblandad som en möjlig orsak till öppenvinkelglaukom (OAG).
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | 1B426B; AMY; AW742568; D2Sut1e; neuroblastomprotein; neuronalt olfaktomedin-relaterat ER-lokaliserat protein; Noe1; Noel; NOEL1; noelin; Noelin 1; Noelin 2; NOELIN1; OlfA; olfactomedin 1; olfaktomedin-relaterat ER-lokaliserat protein; olfaktomedin-1; OLFM1; pankortin; pankortin 1; Pancortin 1-4; Pancortin3 |
| Analysintervall | 0,084 till 20 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.084 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 56177 |
| Gensymbol | OLFM1 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |