Läs mer
R&D Systems™ Mouse OX40/TNFRSF4 (NP_035789) VersaClone cDNA
Produktkod. 18793269
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18793269
Brand: R&D Systems™ RDC0987
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4
The Mouse OX40/TNFRSF4 (NP_035789) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for OX40/TNFRSF4, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The OX40/TNFRSF4 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Beställningsinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen OX40/TNFRSF4
Tillträdesnummer NP_035789
Gen-ID (Entrez) 7293
Gene Alias ACT-135, ACT35 antigen, ACT35ATC35 antigen, CD134, CD134 antigen, Ly-70, O x 40 cell surface antigen, O x 40 homologue, O x 40 L receptor, O x 40 lymphoid activation antigene ACT35, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor, TNFRSF4, tumor necrosis factor receptor superfamily member 4, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4, Txgp1, TXGP1L, TXGP1LO x 40 antigen
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt