Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18788903
Change view
1mg
Produktkod.
18788903 1mg
1 options
Produktkod. 18788903 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059665
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 SEK
    3621.45 SEK / 1mg
    Save 208.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Mouse Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Renhet Protein
Testspecificitet Total Protein - Mouse Normal Tissue: Pancreas
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Mouse
Värd art Mouse
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Mouse Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only