Läs mer
R&D Systems™ Mouse PEAR1 (NP_690012.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18781827
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18781827 10 μg
1 options
Produktkod. 18781827 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3209
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen PEAR1
Tillträdesnummer NP_690012.2
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 3118 bp
Gen-ID (Entrez) 375033
Gene Alias JEDI, platelet endothelial aggregation receptor 1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg