Läs mer
Proteintech™ Mus Pentraxin 3/TSG-14 ELISA Utrustning
Produktkod. 17761499 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Immunoassay Kit Format:
96-brunnsplatta
Produktkod. Immunoassay Kit Format
17761499 96-brunnsplatta
1 options
Produktkod. 17761499 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE1007396T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Musen Pentraxin 3/TSG-14 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen mus Pentraxin 3/TSG-14.
Detta kit innehåller en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Antikropp specifik för mus Pentraxin 3/TSG-14 har förbelagts på mikrobrunnarna
  • Mus Pentraxin 3/TSG-14-protein i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation
  • Efter omfattande tvätt tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus Pentraxin 3/TSG-14 för att detektera det fångade mus Pentraxin 3/TSG-14 proteinet
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av Tetrametyl-bensidin (TMB) reagens
Especificaciones
Analysera Smörgås ELISA
Immunoassay Kit Format 96-brunnsplatta
Provtyp Cellkultursupernatant, Serum
Gen-ID (Entrez) 19288
Värd art Mus
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse Pentraxin 3/TSG-14 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.