Läs mer
Abcam Mouse placenta normal tissue lysate - total protein, 1 mg
Produktkod. 32154571 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32154571 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab291391mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Mouse placenta normal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: placenta normal
  • Form: Liquid