missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Mouse PRDC/GREM2 DuoSet ELISA
Beskrivning
The Mouse PRDC/GREM2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse PRDC/GREM2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 15 x 96-brunnsplattor |
| Konjugera | Biotin |
| Analysintervall | 31.20 to 2000 pg/mL |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 23893 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?