Läs mer
R&D Systems™ Mouse Progranulin (NP_032201.3) VersaClone cDNA
Produktkod. 18722147
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18722147 10 μg
1 options
Produktkod. 18722147 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4229.30 SEK
    3750.60 SEK / 10µg
    Save 478.70 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Gen Progranulin/PGRN
Tillträdesnummer NP_032201.3
Gen-ID (Entrez) 2896
Gene Alias Acrogranin, CLN11, GEP, GP88, granulin precursor, GRN, PCDGF, PEPI, PGRN, Proepithelin
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg