Läs mer
R&D Systems™ Mouse Rae-1 epsilon/ULBP-4 (NP_937836.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18702117
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18702117 10 μg
1 options
Produktkod. 18702117 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Rae-1 epsilon
Tillträdesnummer NP_937836.1
Koncentration 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 769 bp
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg