Läs mer
R&D Systems™ Mouse/Rat Flt-3 Ligand/FLT3L Quantikine ELISA Kit
Beskrivning
The Mouse/Rat Flt-3 Ligand Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat Flt-3 Ligand in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 31.20 - 2000pg/mL |
| Analyskänslighet | 5pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse Flt-3 Ligand and natural Rat Flt-3 Ligand |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 14256 |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnsplatta |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |