Läs mer
Proteintech™ Mus/råtta IGF1 ELISA Utrustning
Produktkod. 16831626 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Mus, Råtta
Produktkod. Målarter
16831626 Mus, Råtta
1 options
Produktkod. 16831626 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE1003296T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE10032 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen/råttan IGF1 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen mus/råtta IGF1.
  • Analysen känner igen mus/råtta IGF1. En antikropp specifik för mus/råtta IGF1 har förbelagts på mikrobrunnarna. Mus/råtta IGF1-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus/råtta IGF1 för att detektera det fångade mus/råtta IGF1-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Insulinliknande tillväxtfaktor 1 (IGF1), ett peptidhormon med 70 aminosyror, är den huvudsakliga mediatorn för biokemiska effekter av tillväxthormon (GH). IGF1 är en viktig tillväxtfaktor i regleringen av cellproliferation och differentiering.
  • IGF1 syntetiseras till stor del i levern (75%) och, i mindre utsträckning, i perifera vävnader. IGF1 har visat sig spela en viktig roll för att förhindra bildning av fettlever. IGF1 är en potent mitogen och hämmas av IGF-bindande protein-3 (IGFBP3). Högt serum IGF1 och lågt IGFBP3 är associerade med ökad risk för flera karcinom.
  • Möss som saknar IGF1 uppvisar generaliserad organhypoplasi inklusive underutveckling av det centrala nervsystemet och utvecklingsdefekter i ben, muskler och reproduktionssystem.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC012409
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet 1.3 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus, Råtta
Gen-ID (Entrez) 16000
Värd art Mus/råtta
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P05017
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse CXCL2 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine