Läs mer
R&D Systems™ Mouse/Rat IL-17F Quantikine ELISA Kit
Kvantitet:
1 sats
Beskrivning
The Mouse/Rat IL-17F Quantikine ELISA Kit quantifies mouse, rat IL-17F in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 sats |
| Art | Mouse, Rat |
| Konjugera | HRP |
| Bindande mål | IL-17F |
| Analyskänslighet | 1.74 pg/mL |
| Analysintervall | 15.60 to 1000 pg/mL |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 112744 |
| Provtyp | Cell Culture Supernates (50uL), Serum (50uL), EDTA Plasma (50uL), Heparin Plasma (50uL) |
| Testtid | 4.5 hr. |
| Visa mer |