Läs mer
Proteintech™ Mus/råtta PDGF-BB ELISA Utrustning
Produktkod. 16851626 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Mus, Råtta
Produktkod. Målarter
16851626 Mus, Råtta
1 options
Produktkod. 16851626 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE1003496T
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KE10034 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen/råttan PDGF-BB ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen mus/råtta PDGF-BB.
  • Analysen känner igen mus/råtta PDGF-BB. En antikropp specifik för mus/råtta PDGF-BB har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • Mus/råtta PDGF-BB-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus/råtta PDGF-BB för att detektera det fångade mus/råtta PDGF-BB-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Blodplättshärledd tillväxtfaktor (PDGF) tillhör familjen av tillväxtfaktorer som består av fyra utsöndrade extracellulära ligander inklusive PDGF-A, -B, -C och -D.
  • Dessa isoformer, PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF-BB, PDGF-CC och PDGF-DD, verkar via två receptortyrosinkinaser, PDGF-receptorer alfa och beta. PDGF-isoformer stimulerar tillväxt, överlevnad och rörlighet hos mesenkymala celler och vissa andra celltyper.
  • De har viktiga funktioner under embryonal utveckling och vid kontroll av vävnadshomeostas hos vuxna. PDGF-BB är en av de senast studerade isoformerna och den spelar en viktig roll i skelettutvecklingen.
  • PDGF-BB stimulerar cellförmedlad kollagengelkontraktion. PDGF-BB modulerar endotelproliferation och angiogenes in vitro via PDGF beta-receptorer.
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_011057
Analysintervall 62,5 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 28.9 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus, Råtta
Gen-ID (Entrez) 18591
Värd art Mus/råtta
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P31240
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse/Rat PDGF-BB ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine