Läs mer
STEMCELL Technologies Mouse Recombinant IL-4
Produktkod. 17189431
Encompass_Preferred
Kvantitet:
100 μg
1000 μg
20 μg
Produktkod. 17189431
Brand: STEMCELL Technologies 78047.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Interleukin 4
  • Interleukin 4 (IL-4) is a type I cytokine produced by Th2 T cells, NK T cells, γ/δ T cells, eosinophils, mast cells, and activated basophils
  • IL-4 receptors are present on a number of cells, including hematopoietic, endothelial, epithelial, muscle, and brain tissues
  • IL-4 receptor engagement initiates signaling through the JAK/STAT pathway, and leads to the activation of PI3K and Ras/MAPK pathways (Nelms et al.) IL-4 plays a key role in immunoglobulin class switching in B cells and in regulating the differentiation of naïve T cells into T helper 2 (Th2) cells, while inhibiting Th1 differentiation
  • IL-4 acts together with tumor necrosis factor to stimulate expression of adhesion molecules on vascular endothelial cells and to downregulate expression of E-selectin, thus recruiting T cells and eosinophils to the site of inflammation (Nelms et al.)
Specifikationer
Namn B cell stimulating factor, BCDF, BCGF, BSF-1, Interleukin-4
Kvantitet 20 μg
Celltyp B Cells; Dendritic Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Lymphocytes; Monocytes; Myeloid Cells; Neurons; T Cells
Renhet eller kvalitetsklass ≥95%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.