Läs mer
Invitrogen™ Mus S100A8/S100A9 ELISA Utrustning
Produktkod. 17145669
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17145669
Brand: Invitrogen™ EM67RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus S100A8/S100A9 kvantifierar mus S100A8/S100A9 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturliga och rekombinanta mus S100A8/S100A9.
S100A8/A9-heterokomplexet, även kallat MRP-8/MRP-14-komplex eller kalprotektin, omfattar 60 % av den cytoplasmatiska proteinfraktionen av cirkulerande polymorfonukleära granulocyter och finns även i monocyter, makrofager och eosinofiler i ilealvävnad. Monocyter från perifert blod bär antigenet extra- och intracellulärt, neutrofiler endast intracellulärt. S100A8/A9-komplexet har antibakteriella, svampdödande, immunmodulerande och antiproliferativa effekter. Förutom detta är det en potent kemotaktisk faktor för neutrofiler. Plasmakoncentrationerna är förhöjda vid sjukdomar associerade med ökad neutrofilaktivitet, som inflammatorisk tarmsjukdom. Granulocyter avslutar sin existens efter transmigrering genom tarmväggen. Därför kan kalprotektin också detekteras i avföring. Förhöjda nivåer av kalprotektin har observerats i kroppsvätskor som plasma, saliv, tandköttskrevikelvätska, avföring och ledvätska under infektion och inflammatoriska tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer 60B8Ag; AI323541; AW546964; B8Ag; BEE11; BEE22; Caga; Cagb; calgranulin A; calgranulin B; calgranulin-A; Calgranulin-B; kalprotektin; kalprotektin LlH-subenhet; Calprotectin LlL subenhet; CFAG; CGLA; CGLB; Kemotaktisk cytokin CP-10; kemotaktisk S100-protein; CP-10; Cystisk fibros-antigen; EGK
Analysintervall 0,65 till 150 ng/ml
Analyskänslighet 0.65 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 20201, 20202
Gensymbol S100A8, S100A9
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Calprotectin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter