Läs mer
Invitrogen™ Mus S100A8/S100A9 ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Mus S100A8/S100A9 kvantifierar mus S100A8/S100A9 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturliga och rekombinanta mus S100A8/S100A9.
S100A8/A9-heterokomplexet, även kallat MRP-8/MRP-14-komplex eller kalprotektin, omfattar 60 % av den cytoplasmatiska proteinfraktionen av cirkulerande polymorfonukleära granulocyter och finns även i monocyter, makrofager och eosinofiler i ilealvävnad. Monocyter från perifert blod bär antigenet extra- och intracellulärt, neutrofiler endast intracellulärt. S100A8/A9-komplexet har antibakteriella, svampdödande, immunmodulerande och antiproliferativa effekter. Förutom detta är det en potent kemotaktisk faktor för neutrofiler. Plasmakoncentrationerna är förhöjda vid sjukdomar associerade med ökad neutrofilaktivitet, som inflammatorisk tarmsjukdom. Granulocyter avslutar sin existens efter transmigrering genom tarmväggen. Därför kan kalprotektin också detekteras i avföring. Förhöjda nivåer av kalprotektin har observerats i kroppsvätskor som plasma, saliv, tandköttskrevikelvätska, avföring och ledvätska under infektion och inflammatoriska tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | 60B8Ag; AI323541; AW546964; B8Ag; BEE11; BEE22; Caga; Cagb; calgranulin A; calgranulin B; calgranulin-A; Calgranulin-B; kalprotektin; kalprotektin LlH-subenhet; Calprotectin LlL subenhet; CFAG; CGLA; CGLB; Kemotaktisk cytokin CP-10; kemotaktisk S100-protein; CP-10; Cystisk fibros-antigen; EGK |
| Analysintervall | 0,65 till 150 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.65 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 20201, 20202 |
| Gensymbol | S100A8, S100A9 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |