Läs mer
R&D Systems™ Mouse SCG3 (NP_033156.1) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | Secretogranin 3 |
| Tillträdesnummer | NP_033156.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 29106 |
| Gene Alias | Secretogranin III, secretogranin IIIFLJ90833, secretogranin-3, SgIII |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Mouse |
| Kvantitet | 10 μg |