Läs mer
R&D Systems™ Mouse Semaphorin 3G (NP_001020550.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18730037
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18730037 10 μg
1 options
Produktkod. 18730037 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8000.00 SEK
    7563.15 SEK / 10µg
    Save 436.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Specifikationer
Gen SEMA3G
Tillträdesnummer NP_001020550.1
Gen-ID (Entrez) 56920
Gene Alias (semaphorin) 3 G, FLJ00014, MGC119473, sem2, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, SEMA3G, Semaphorin sem2, semaphorin-3 G
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg