Läs mer
Abcam Mouse skeletal muscle tissue lysate - total protein, 1 mg
Produktkod. 32139875 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32139875 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab297111mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Mouse skeletal muscle cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: skeletal muscle
  • Form: Liquid