Läs mer
Abcam Mouse small intestine tissue lysate - total protein, 100 ug
Produktkod. 32143312 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143312 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab7939100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Mouse small intestine cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: small intestine
  • Form: Liquid