Läs mer
R&D Systems™ Mouse SorCS1 (AAF68196.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18702477
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18702477 10 μg
1 options
Produktkod. 18702477 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9365.00 SEK
    8857.80 SEK / 10µg
    Save 507.20 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Specifikationer
Gen SorCS1
Tillträdesnummer AAF68196.1
Gen-ID (Entrez) 114815
Gene Alias FLJ41758, FLJ43475, FLJ44957, hSorCS, SORCS, SORCS receptor 1, sorCS1, sortilin-related VPS10 domain containing receptor 1, VPS10 domain receptor protein SORCS 1, VPS10 domain receptor SorCS, VPS10 domain-containing receptor SorCS1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg