Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Beredningsmetod | Western Blot Electrophoresis |
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | Spleen |