Läs mer
Mouse stomach normal tissue lysate - total protein, 1 mg
Produktkod. 32152897 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32152897 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab292561mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Mouse stomach normal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: stomach normal
  • Form: Liquid
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot