Läs mer
R&D Systems™ Mouse VEGFR2/Flk-1 Quantikine ELISA Kit
Beskrivning
The Mouse VEGFR2/Flk-1 Quantikine ELISA Kit quantifies mouse VEGFR2/KDR/Flk-1 in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0.16 - 10ng/mL |
| Analyskänslighet | 0.049ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse sVEGF R2 |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 16542 |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnsplatta |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |