Läs mer
Mouse T-bet/TBX21 Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody
2385.00 SEK - 6310.00 SEK
Specifikationer
Antigen T-bet/TBX21
Klona 1087415
Utspädning Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30279867
Visa dokument Kampanjdetaljer
R&D Systems
MAB11627-SP
25 μg
2385.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30279868
Visa dokument
R&D Systems
MAB11627-100
100 μg
6310.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
T-bet/TBX21 Monoclonal antibody specifically detects T-bet/TBX21 in Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry
Specifikationer
Specifikationer
T-bet/TBX21
Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Tbet, T-bet, TBETT-PET, TBLYM, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, TBX21, T-PET, Transcription factor TBLYM
Synthetic Peptide, Accession # Q9JKD8
Primary
Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
1087415
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rat
Mouse
Q9JKD8
30009
IgG2b
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer