Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Testis Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18524624
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18524624 1 mg
1 options
Produktkod. 18524624 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3885.00 SEK
    3675.00 SEK / 1mg
    Save 210.00 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Specifikationer
Beredningsmetod Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Testis