Läs mer
R&D Systems™ Mouse TfR2 (NP_056614.3) VersaClone cDNA
Produktkod. 18781817
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18781817 10 μg
1 options
Produktkod. 18781817 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3259
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen TfR2
Tillträdesnummer NP_056614.3
Gen-ID (Entrez) 7036
Gene Alias HFE3, HFE3transferrin receptor protein 2, MGC126368, TfR2, TFRC2, transferrin receptor 2
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg