Läs mer
R&D Systems™ Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA
Produktkod. 30021018
Change view
Förpackningsmängd:
15 tallrikar
5 tallrikar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsmängd
30021018 15 tallrikar
30020977 5 tallrikar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30021018 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY1679
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse TGF-beta 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Development Kit
Kvantitet 1 Kit
Art Mouse
Konjugera Biotin
Analysintervall 31.20 to 2000 pg/mL
Korsreaktivitet <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 21803
Synonym CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Förpackningsmängd 15 tallrikar
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.