Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Mus Th17 Cytokine Färgningspanel
Beskrivning
Innehåller
- Anti-Mouse IL-17A (eBio17B7) FITC: 25 ug ([optimal] = 0,25μ g)*
- Anti-Mouse IL-17F (eBio18F10) PE: 25 ug ([optimal] = 0,5μ g)*
- Anti-Mouse IL-22 (1H8PWSR) PerCP-eFluor 710: 25 ug ([optimalt] = 0,125μ g)*
- Anti-mus IL-21 (FFA21) APC: 25 ug ([optimalt] = 0,125μ g)*
- Anti-Mouse CD4 (RM4-5) eFluor 450: 25 ug ([optimalt] = 0,125μ g)*
- IC Fixeringsbuffert
- Permeabiliseringsbuffert (10X)
- *Den optimala koncentrationen är baserad på 1 miljon celler på 100μ L total färgningsvolym.
Ingår också: En anti-CD4-antikropp som kan användas efter fixering och permeabilisering, samt IC-fixerings- och permeabiliseringsbuffertar.
Specifikationer
Specifikationer
| Upptäcker | IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-22 |
| För användning med (applikation) | Intracellulär färgning följt av flödescytometrisk analys |
| Förvaringsbuffert | Vattenhaltig buffert, 0,09 % natriumazid, kan innehålla bärarprotein/stabilisator |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C. Får ej frysas. Ljuskänsligt material. |
Endast för forskning