Läs mer
Proteintech Mus Trombopoietin ELISA Utrustning
Produktkod. 17254886 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Gen-ID (Entrez):
22018
Produktkod. Gen-ID (Entrez)
17254886 22018
1 options
Produktkod. 17254886 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer KE1005996T
 Begränsad artikel
I lager
Trombopoietin (TPO) produceras i levern av både parenkymceller och sinusformade endotelceller, såväl som i njuren av proximala hopvikta tubuliceller.
Det är en primär regulator av megakaryocytutveckling och blodplättsproduktion hos däggdjur. TPO binder TPO-receptorn, aktiverar JAK- och STAT-vägar, vilket stimulerar megakaryocyttillväxt och blodplättsproduktion. Dessutom, eftersom TPO är avgörande för underhållet av hematopoetiska stamceller, kan det verkligen beskrivas som ett panhematopoetiskt cytokin.
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 22018
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96RXN Mouse Thrombopoietin ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine