Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Thymus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18634040
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18634040 1 mg
1 options
Produktkod. 18634040 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059673
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6270.00 SEK
    5930.40 SEK / 1mg
    Save 339.60 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Specifikationer
Beredningsmetod Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Thymus