Läs mer
R&D Systems™ Mouse TL1A/TNFSF15 DuoSet ELISA
Beskrivning
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Mouse TL1A/TNFSF15 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse TL1A/TNFSF15.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Art | Mouse |
| Bindande mål | TL1A |
| Formatera | 96-brunnsplattor |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 9966 |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |