Läs mer
R&D Systems™ Mouse TL1A/TNFSF15 DuoSet ELISA
Produktkod. 30021868
Formatera:
96-well Plates
Produktkod. 30021868
Brand: R&D Systems™ DY189605
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
For the determination of natural and recombinant TL1A in mouse. R&D Systems Mouse TL1A/TNFSF15 DuoSet ELISA Kit is a solid phase sandwich ELISA suitable for the analysis of cell culture supernate, serum and plasma samples.
The Mouse TL1A/TNFSF15 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse TL1A/TNFSF15.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Kit
Art Mouse
Bindande mål TL1A
Formatera 96-well Plates
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 9966
Provtyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.