Beskrivning
- Analysen känner igen mus TNF-α . En antikropp specifik för TNF-α har förbelagts på mikrobrunnarna. TNF-α proteinet i proverna fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
- Efter omfattande tvätt, en annan antikropp av biotinylerad specifik för TNF-α läggs till för att detektera den fångade TNF-α protein.
- För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
- TNF, som även kallas TNF-alfa, eller kakektin, är ett multifunktionellt proinflammatoriskt cytokin som tillhör superfamiljen tumörnekrosfaktor (TNF).
- Det uttrycks som ett 26 kDa membranbundet protein och klyvs sedan av TNF-alfa-omvandlande enzym (TACE) för att frigöra den lösliga 17 kDa monomeren, som bildar homotrimerer i cirkulationen.
- Det produceras huvudsakligen av aktiverade makrofager, även om det kan produceras av många andra celltyper såsom CD4+-lymfocyter, NK-celler, neutrofiler, mastceller, eosinofiler och neuroner.
- Den kan binda till, och fungerar således genom sina receptorer TNFRSF1A/TNFR1 och TNFRSF1B/TNFBR. Detta cytokin är involverat i regleringen av ett brett spektrum av biologiska processer inklusive cellproliferation, differentiering, apoptos, lipidmetabolism och koagulation. Mus och human TNF-alfa delar 79 % aminosyrasekvensidentitet.
- Till skillnad från human TNF-alfa är musformen glykosylerad.
- Hos mus är brist på denna gen associerad med defekter som svar på bakteriell infektion, med defekter i att bilda organiserade follikulära dendritiska cellnätverk och germinala centra, och med brist på primära B-cellsfolliklar.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001265530 |
| Analysintervall | 7,8 till 500 pg/ml |
| Analyskänslighet | 1 pg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 |
| Detektionsmetod | Smörgås ELISA , dubbel antikropp |
| Immunoassay Kit Format | Överdragen ELISA Utrustning |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Målarter | Mus |
| Gen-ID (Entrez) | 21926 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 96TEST Mouse TNF-alpha ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine