Läs mer
Invitrogen™ Mus TNF alfa obelagd ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15591107
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15591107 10 x 96 tester Paket med 10
11560637 2 x 96 tester -
15571107 20 x 96 tester Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15591107 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 88732486
ELISA
Mustumörnekrosfaktor alfa (TNF-α ) Obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus TNF-α . Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
TNF alfa är ett multifunktionellt proinflammatoriskt cytokin som tillhör superfamiljen tumörnekrosfaktor (TNF). Detta cytokin utsöndras huvudsakligen av makrofager och binder till dess receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 och TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa är involverat i regleringen av immunceller, cellproliferation, differentiering, apoptos, lipidmetabolism och koagulation. TNF-alfa existerar som en multimer av två, tre eller fem icke-kovalent kopplade enheter, men visar ett enda 17 kDa-band efter SDS-PAGE under icke-reducerande betingelser. Knockoutstudier på möss antydde också den neuroprotektiva funktionen hos TNF alfa och har observerats orsaka tumörnekros när de injiceras i tumörbärande möss. Andra funktioner hos TNF-alfa inkluderar dess roll i immunsvaret mot bakteriella, virala, parasitära och vissa svampinfektioner, såväl som dess roll i nekrosen av specifika tumörer. TNF alfa orsakar cytolys eller cytostas av vissa transformerade celler, och är synergistisk med interferon-gamma i dess cytotoxicitet. Detta cytokin har varit inblandat i en mängd olika sjukdomar, inklusive autoimmuna sjukdomar, insulinresistens och cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P06804
Analysintervall 8 till 1 000 pg/ml
Analyskänslighet 8 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Sköljvätska, Plasma, Serum, Supernatant, Vävnadshomogenater
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 21926
Gensymbol CLMF,CLMF2,IL-12 B,IMD28,IMD29,NKSF,NKSF2,CLMF,IL-12 A,NFSK,NKSF1,P35
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Lavage Fluid 100μ L, Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L, vävnadshomogenat 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Tumörnekrosfaktor alfa, tnf-a, tnf alfa
Mål TNF alfa
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter