Läs mer
Proteintech™ Mus totalt MMP-3 ELISA Utrustning
Produktkod. 16811636 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Mus
Produktkod. Målarter
16811636 Mus
1 options
Produktkod. 16811636 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE1004096T
KE10040 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Totalt MMP3 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen Total MMP3.
  • MMP-3 (matrismetallopeptidas 3), även benämnd Stromelysin 1 eller STR1, är en medlem av familjen matrismetalloproteinas (MMP).
  • MMP-familjen av enzymer består av kritiskt viktiga extracellulära matrixremodellerande proteaser vars aktivitet har varit inblandad i normal embryogenes och vävnadsremodellering och i många sjukdomar såsom artrit, cancer, parodontit, glomerulonefrit, encefalomyelit, ateroskleros och vävnadssår.
  • Dessa proteaser har kommit att representera viktiga terapeutiska och diagnostiska mål för behandling och upptäckt av humana cancerformer. MMP-3 utsöndras från cellerna som ett proenzym. Proenzymet har visat sig stimulera plasminogenaktivering.
  • Den aktiva MMP-3 är kapabel att klyva typ III, IV, IX och X kollagen, aggrekan, fibronektin, laminin, IGFBP-3, serpiner och IL-1β . Analysen känner igen mus Total MMP3. En antikropp specifik för Total MMP3 har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • Det totala MMP3-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvätt tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus Total MMP3 för att detektera det fångade mus Total MMP3-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC006725
Analysintervall 250 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 134.9 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 17392
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P28862
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse FGF-21 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine