missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mouse ULBP-1/MULT-1 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
Brand: R&D Systems FAB2588P
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ULBP-1 Monoclonal specifically detects ULBP-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifikationer
| ULBP-1 | |
| Monoclonal | |
| R-PE | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| ULBP1 | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with mouse ULBP-1MULT-1 | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Detects mouse ULBP-1MULT-1 in flow cytometry. | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 237104 | |
| Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
| ALCAN-beta, MULT-1, N2DL1, N2DL-1, NKG2D ligand 1, NKG2DL, NKG2DL1, RAET1I, RAET1Ialcan-beta, Retinoic acid early transcript 1I, UL16 binding protein 1, UL16-binding protein 1, ULBP1 | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 80329 | |
| Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering