Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18210062
Change view
Kvantitet:
2 vials
Produktkod. Kvantitet
18210062 2 vials
1 options
Produktkod. 18210062 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82089439
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5105.00 SEK
    4827.90 SEK / Paket med 2
    Save 277.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Universal
Kvantitet 2 vials
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Universal Protein Lysate: Mouse Normal Tissues
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Mouse
Värd art Mouse
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only