Läs mer
Proteintech™ Mus VCAM-1/CD106 ELISA Utrustning
Produktkod. 16891626 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Mus
Produktkod. Målarter
16891626 Mus
1 options
Produktkod. 16891626 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE1003896T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
KE10038 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). VCAM-1 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent VCAM-1.
  • Analysen känner igen VCAM-1 från mus. En antikropp specifik för VCAM-1 har förbelagts på mikrobrunnarna. VCAM-1-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för VCAM-1 för att detektera det infångade VCAM-1-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrigeringsvåglängden inställd på 630 nm. Vaskulär celladhesionsmolekyl 1 (VCAM-1), även känd som CD106, är en transmembrangenen som tillhör immunoglykoproteinet superglykofamn.
  • VCAM-1 uttrycks av cytokinaktiverat endotel, interagerar med integrin VLA4 (α 4 β1) finns på ytan av leukocyter och förmedlar både adhesion och signaltransduktion.
  • VCAM-1/integrin VLA4 (α 4 β1) interaktion kan spela en patofysiologisk roll både vid immunsvar och vid utvandring av leukocyter till platser för inflammation.
  • VCAM-1 uttrycks också antingen konstitutivt eller inducerbart i en mängd andra celltyper, inklusive vaskulära glatta muskelceller, differentierande skelettmuskelceller, njur- och neurala epitelceller, makrofager (Kupffer-celler), dendritiska celler och benmärgsstromaceller.
  • Löslig VCAM-1 (sVCAM-1) har hittats förutom membranbunden VCAM-1.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC011159
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet 1.5 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 22329
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P29533
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse VCAM-1/CD106 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine