Läs mer
Proteintech™ Mus VEGF ELISA Utrustning
Produktkod. 16821606 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Mus
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16821606
missing translation for 'mfr': Proteintech™ KE1000996T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
KE10009 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen VEGF ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen mus VEGF.
  • Vaskulär endoteltillväxtfaktor (VEGF), är ett signalprotein som produceras av celler som stimulerar vaskulogenes och angiogenes.
  • Det är en del av systemet som återställer syretillförseln till vävnader när blodcirkulationen är otillräcklig, såsom vid hypoxiska tillstånd. Serumkoncentrationen av VEGF är hög vid bronkial astma och diabetes mellitus.
  • VEGF:s aktiviteter är inte begränsade till det vaskulära systemet; VEGF spelar en roll i normala fysiologiska funktioner såsom benbildning, hematopoiesis, sårläkning och utveckling.
  • Störning av denna gen hos möss resulterade i onormal bildning av embryonala blodkärl.
  • VEGF är uppreglerad i många kända tumörer och dess uttryck är korrelerat med tumörstadium och progression.
  • Analysen känner igen VEGF från mus. En antikropp specifik för mus-VEGF har förbelagts på mikrobrunnarna. Mus-VEGF-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus-VEGF för att detektera det infångade mus-VEGF-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Especificaciones
Tillträdesnummer NP_001020421
Analysintervall 7,8 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 2 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 22339
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID Q00731
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human FOLR1 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado