Läs mer
Invitrogen™ Mus VISTA/B7-H5/PD-1H ELISA Utrustning
Produktkod. 17104933
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17104933
Brand: Invitrogen™ EM74RB
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus VISTA/B7-H5/PD-1H kvantifierar mus VISTA/B7-H5/PD-1H i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturliga och rekombinanta mus VISTA/B7-H5/PD-1H.
VISTA (V-domän Ig-innehållande suppressor av T-cellsaktivering), även känd som B7-H5 eller PD-1H, är en produkt av VSIR-genen. Även om VISTA har sekvenshomologi med PD-L1 har det ett annat uttrycksmönster. Hos både mus och människor uttrycks VISTA övervägande på hematopoetiska celler med de högsta tätheterna på myeloidceller och lägre nivåer på T-celler. Det är vanligtvis frånvarande på B-celler. VISTA uttryckt av antigenpresenterande celler har visat sig direkt undertrycka proliferation och cytokinproduktion av CD4 och CD8 T-celler, vilket gör det till ett mål för cancerimmunterapi. De rapporterade liganderna för VISTA inkluderar CD28H, VSIG-3 och VSIG-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer 4632428N05Rik; B7H5; B7-H5; C10orf54; kromosom 10 öppen läsram 54; DD1alfa; Death Domain1alpha; Dör1; differentiering av ESCs 1; GI24; PD-1H; PDCDl-homolog; PD-Hl; trombocytreceptor Gi24; PP2135; RIKEN cDNA 4632428N05 gen; SISP1; sisp-1; Stressinducerat utsöndrat protein-1; UNQ730/PRO1412; V-domän Ig suppressor av T-cellsaktivering; PERSPEKTIV; V-set domäninnehållande immunregulatorisk receptor; V-set immunregulatorisk receptor; Vsir; V-typ immunglobulindomän-innehållande suppressor av T-cellsaktivering
Analysintervall 3 till 600 ng/ml
Analyskänslighet 3 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 74048
Gensymbol VSIR
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål PERSPEKTIV
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter