Läs mer
R&D Systems™ Mouse VLDLR (NP_038731.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18717748
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18717748 10 μg
1 options
Produktkod. 18717748 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8080.00 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 438.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen VLDLR
Tillträdesnummer NP_038731.2
Gen-ID (Entrez) 7436
Gene Alias CARMQ1, CHRMQ1, FLJ35024, very low density lipoprotein receptor, very low-density lipoprotein receptor, VLDL R, VLDL receptor, VLDL-R, VLDLRCH
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg