Läs mer
R&D Systems™ Mouse VSTM5 (NP_081231) VersaClone cDNA
Produktkod. 18736679
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18736679 10 μg
1 options
Produktkod. 18736679 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen VSTM5
Tillträdesnummer NP_081231
Gen-ID (Entrez) 387804
Gene Alias C11orf90, V-set and transmembrane domain containing 5, V-set and transmembrane domain-containing protein 5
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg